Stampa…
2-Hydroxyhippuric acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine
158620025 158620100
ACRO158620025EA 98.2 EUR
ACRO158620025 ACRO158620100
2-Hydroxyhippuric acid 95%
2-Hydroxyhippuric acid
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,17 g/mol
Punto di fusione: 164…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002695
CAS Number: 487-54-7
EINECS: 207-661-6
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %