Stampa…
Dipentaerythritol 85+%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
117120250 117125000
ACRO117120250EA 32.3 EUR
ACRO117120250 ACRO117125000
Dipentaerythritol 85+%, grado tecnico
Dipentaerythritol
Formula: C₁₀H₂₂O₇
Peso molecolare: 254,28 g/mol
Punto di fusione: 215…225 °C
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004691
CAS Number: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 225 °C
GC ≥85.0 %
Hydroxyl value 1125 to 1325 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g