(2-Hydroxyethyl)hydrazine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 109-84-2
Molecular Formula: HOCH2CH2NHNH2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.121
Refractive Index: 1.4930
Melting Point: -70°
Boiling Point: 218-220°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007623
Formula:
C₂H₈N₂O Punto di ebollizione: 218…220 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 1,121 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007623 CAS Number: 109-84-2 EINECS: 203-711-6 UN: 2810 ADR: 6.1,II |