Stampa…
Tris(2-aminoethyl)amine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
B21789.06EA 30.4 EUR
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
Tris(2-aminoethyl)amine 97%
Tris(2-aminoethyl)amine
Purity: 97% CAS No.: 4097-89-6 Molecular Formula: C6H18N4 Formula Weight: 146.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4969 Odour: Amine-like pH: 11.9 Boiling Point: 102°/0.05mm Beilstein Reference: 1739626 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008177
Formula: C₆H₁₈N₄
Punto di ebollizione: 102 °C (0,05 mmHg)
Densità: 0,978
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008177
CAS Number: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
ADR: 8,II