Stampa…
Tris(2-aminoethyl)amine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
314791000 314795000
ACRO314791000EA 167 EUR
ACRO314791000 ACRO314795000
Tris(2-aminoethyl)amine 96%
Tris(2-aminoethyl)amine
Formula: C₆H₁₈N₄
Peso molecolare: 146,24 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,977 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008177
CAS Number: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %