N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Methyltrifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
Purity: 98+%
CAS No.: 815-06-5
Molecular Formula: C3H4F3NO
Formula Weight: 127.07
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 1703392
MDL No.: MFCD00009670
Formula:
C₃H₄F₃NO Peso molecolare: 127,07 g/mol Punto di ebollizione: 156…157 °C Punto di fusione: 49…52 °C Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009670 CAS Number: 815-06-5 EINECS: 212-417-7 |