Stampa…
N-(3-Pyridyl)thiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(3-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-3-yl)thiourea
L01284.06 L01284.03
L01284.06EA 234 EUR
L01284.06 L01284.03
N-(3-Pyridyl)thiourea ≥98%
N-(3-Pyridyl)thiourea
Purity: 98+% CAS No.: 30162-37-9 Molecular Formula: C6H7N3S Formula Weight: 153.21 Melting Point: 158-162° Beilstein Reference: 472146 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014635
Formula: C₆H₇N₃S
Punto di fusione: 158…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014635
CAS Number: 30162-37-9
EINECS: 250-075-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III