N-(2-Pyridyl)thiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(2-Pyridyl)thiourea, 1-(2-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-2-yl)thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 14294-11-2
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Odour: Odourless
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 117849
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041227
Formula:
C₆H₇N₃S Peso molecolare: 153,21 g/mol Punto di fusione: 146…149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041227 CAS Number: 14294-11-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |