Stampa…
(2-Naphthoxy)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Naphthoxyacetic acid
A15412.22 A15412.36
A15412.22EA 33.6 EUR
A15412.22 A15412.36
(2-Naphthoxy)acetic acid ≥97%
(2-Naphthoxy)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 120-23-0 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 155-157° Beilstein Reference: 1074148 Merck Reference: 14,6397 MDL No.: MFCD00004066
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Peso molecolare: 202,21 g/mol
Punto di fusione: 155…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004066
CAS Number: 120-23-0
EINECS: 204-380-0
Merck Index: 14,6397