(1-Naphthoxy)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2976-75-2
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 193-197°
Beilstein Reference: 1912165
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ Punto di fusione: 193…197 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003927 CAS Number: 2976-75-2 EINECS: 221-023-4 |