Stampa…
Diisopropyl azodicarboxylate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14566.0051 8.14566.1000
8.14566.0051EA 116 EUR
8.14566.0051 8.14566.1000
Diisopropyl azodicarboxylate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Diisopropyl azodicarboxylate
Formula: C₈H₁₄N₂O₄
Peso molecolare: 202,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008875
CAS Number: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 202.2 g/mol
Boiling Point 75 °C (33.3 Pa)
Vapor Pressure 1.04 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)