Stampa…
Diisopropyl azodicarboxylate 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
327560250 327561000 327560050 327565000
ACRO327560250EA 88.5 EUR
ACRO327560250 ACRO327561000 ACRO327560050 ACRO327565000
Diisopropyl azodicarboxylate 94%
Diisopropyl azodicarboxylate
Formula: C₈H₁₄N₂O₄
Punto di ebollizione: 75 °C (,2 mmHg)
Punto di fusione: 3…5 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008875
CAS Number: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy yellow to orange to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %