Di-tert-butyl azodicarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 870-50-8
Molecular Formula: (CH3)3CO2C-N=N-CO2C(CH3)3
Formula Weight: 230.27
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 1911434
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Punto di fusione: 89…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015001 CAS Number: 870-50-8 EINECS: 212-796-9 |