Stampa…
Di-tert-butyl azodicarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
366920050 366920250 366921000
ACRO366920050EA 57.6 EUR
ACRO366920050 ACRO366920250 ACRO366921000
Di-tert-butyl azodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl azodicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015001
CAS Number: 870-50-8
EINECS: 212-796-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥96.0 %