Potassium methyl malonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 38330-80-2
Molecular Formula: CH3O2CCH2CO2K
Formula Weight: 156.18
Melting Point: ca 190° dec.
MDL No.: MFCD00014021
Formula:
C₄H₅KO₄ Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014021 CAS Number: 38330-80-2 EINECS: 253-886-8 |