Stampa…
Potassium ethyl malonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A10720.14 A10720.22 A10720.36
A10720.14EA 50 EUR
A10720.14 A10720.22 A10720.36
Potassium ethyl malonate ≥98%
Potassium ethyl malonate
Formula: C₅H₇KO₄
Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035603
CAS Number: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7