2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2675-89-0
Molecular Formula: C4H8ClNO
Formula Weight: 121.57
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 98-100°/11mm
MDL No.: MFCD00039360
Formula:
C₄H₈ClNO Punto di ebollizione: 98…100 °C (11 mmHg) Densità: 1,182 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039360 CAS Number: 2675-89-0 EINECS: 220-224-4 |