Stampa…
Ciclopentil-metil-etere stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
8.43949.0250EA 45.5 EUR
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
Ciclopentil-metil-etere stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ciclopentil-metil-etere
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –1 °C (coppa chiusa)
MDL Number: MFCD08276401
CAS Number: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Melting Point -140 °C
Flash Point 59.9 hPa (25 °C)
Refractive Index -1 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)