Stampa…
Acetone cyanohydrin 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
102380050 102380250
ACRO102380050EA 120 EUR
ACRO102380050 ACRO102380250
Acetone cyanohydrin 99% stabilizzato
Acetone cyanohydrin
Formula: C₄H₇NO
Punto di ebollizione: 82 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: –19 °C
Densità: 0,932 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004455
CAS Number: 75-86-5
EINECS: 200-909-4
UN: 1541
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.3% H3PO4