Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate (17,1% Rh)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 14972-70-4
Molecular Formula: Na3RhCl6.12H2O
Formula Weight: 600.77 (384.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 900° dec.
MDL No.: MFCD00003509
Formula:
Cl₆Na₃Rh·12H₂O Punto di fusione: 900 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003509 CAS Number: 14972-70-4 EINECS: 239-047-9 |