Hexafluoroacetone trihydrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 34202-69-2
Molecular Formula: C3F6O.3H2O
Formula Weight: 220.07 (166.02anhy)
Refractive Index: 1.3190
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 607236
UN No.: 2552
MDL No.: MFCD00149061
Formula:
C₃F₆O·3H₂O Punto di ebollizione: 105…106 °C Punto di fusione: 18…21 °C Densità: 1,579 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149061 CAS Number: 34202-69-2 EINECS: 211-676-3 UN: 2552 ADR: 6.1,II |