Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
147840250
147845000
147840025
ACRO147840250EA
28.3
EUR
ACRO147840250
ACRO147845000
ACRO147840025
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate 99+%
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Formula:
C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O Punto di fusione: >320 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150789 CAS Number: 18662-53-8 EINECS: 225-768-6 |
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |