Triethylenetetramine 60%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
Purity: 60%
CAS No.: 112-24-3
Molecular Formula: C6H18N4
Formula Weight: 146.24
Flash Point: 122°(252°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Amine-like
Melting Point: ca -35°
Boiling Point: ca 267°
Beilstein Reference: 605448
Merck Reference: 14,9663
UN No.: 2259
MDL No.: MFCD00008169
Formula:
C₆H₁₈N₄ Peso molecolare: 146,24 g/mol Punto di ebollizione: ∼267 °C Punto di fusione: ∼–35 °C Densità: 0,982 Flash Pt: 122 °C (252 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008169 CAS Number: 112-24-3 EINECS: 203-950-6 UN: 2259 ADR: 8,II Merck Index: 14,9663 |