Stampa…
Triethylenetetramine 60%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
344070500 344075000 344070025
ACRO344070500EA 24.7 EUR
ACRO344070500 ACRO344075000 ACRO344070025
Triethylenetetramine 60%
Triethylenetetramine
Formula: C₆H₁₈N₄
Peso molecolare: 146,24 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008169
CAS Number: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
Color scale ≤150 APHA