Acido Cacodilico (acido dimetilarsinico) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 75-60-5
Molecular Formula: (CH3)2AsO2H
Formula Weight: 138.00
Melting Point: 200°
Beilstein Reference: 1736965
Merck Reference: 14,1604
UN No.: 1572
MDL No.: MFCD00002095
Formula:
(CH₃)₂As(O)OH Punto di fusione: 200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002095 CAS Number: 75-60-5 EINECS: 200-883-4 UN: 1572 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,1604 |