Stampa…
Acido Cacodilico (acido dimetilarsinico) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
318150100 318150050 318150500 318152500
ACRO318150100EA 49.9 EUR
ACRO318150100 ACRO318150050 ACRO318150500 ACRO318152500
Acido Cacodilico (acido dimetilarsinico) 98%
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid)
Formula: (CH₃)₂As(O)OH
Punto di fusione: 195…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002095
CAS Number: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
UN: 1572
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 198 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %