Stampa…
Arecolinium bromide 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
250130250 250130050 250131000
ACRO250130250EA 116 EUR
ACRO250130250 ACRO250130050 ACRO250131000
Arecolinium bromide 98+%
Arecolinium bromide
Formula: C₈H₁₄BrNO₂
Punto di fusione: 171…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039041
CAS Number: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %