Titanio soluzione standard, 1000 mg/L Ti in acido nitrico 5% con acido fluoridrico (max. 1%) (da Ti) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Ti in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certificazioni: Tracciabile NIST