Stampa…
Titanium Standard Solutions for ICP, Specpure®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
35759.ADEA 86.2 EUR
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
Titanium Standard Solutions for ICP, Specpure®
Standard Standard cationici Standard di titanio
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certificazioni: Tracciabile NIST