Tantalum standard solution, 10000 mg/L Ta in 2% hydrofluoric acid (da TaCl₅) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14419.AD
14419.AE
14419.AP
14419.ADEA
128
EUR
14419.AD
14419.AE
14419.AP
Tantalum standard solution, 10000 mg/L Ta in 2% hydrofluoric acid (da TaCl₅) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di tantalio
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011252
Certificazioni: Tracciabile NIST