Stampa…
Renio 1000 mg/L Re in 5% acido nitrico (da Re) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88089.AE 88089.AP
88089.AEEA 50.4 EUR
88089.AE 88089.AP
Renio 1000 mg/L Re in 5% acido nitrico (da Re) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di renio
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certificazioni: Tracciabile NIST