Renio 1000 mg/L Re in 5% acido nitrico (da Re) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
13817.AD
13817.AE
13817.AP
13817.ADEA
100
EUR
13817.AD
13817.AE
13817.AP
Renio 1000 mg/L Re in 5% acido nitrico (da Re) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di renio
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certificazioni: Tracciabile NIST