Stampa…
Renio 10000 mg/L Re in 5% acido nitrico (da Re) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14416.AD 14416.AE 14416.AP
14416.ADEA 307 EUR
14416.AD 14416.AE 14416.AP
Renio 10000 mg/L Re in 5% acido nitrico (da Re) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di renio
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certificazioni: Tracciabile NIST