Fosforo 1000 mg/L P in 5% acido nitrico (da P) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: P in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133771
Certificazioni: Tracciabile NIST