Afnio 1000 mg/L Hf in 5% acido cloridrico (da HfOCl₂) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Scientific
88069.AE
88069.AP
88069.AEEA
45.6
EUR
88069.AE
88069.AP
Afnio 1000 mg/L Hf in 5% acido cloridrico (da HfOCl₂) Specpure® standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di afnio
Molecular Formula: HfOCl₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certificazioni: Traceable to NIST