Stampa…
Afnio 1000 mg/L Hf in 5% acido cloridrico (da HfOCl₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13843.AD 13843.AE
13843.ADEA 62.6 EUR
13843.AD 13843.AE
Afnio 1000 mg/L Hf in 5% acido cloridrico (da HfOCl₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di afnio
Molecular Formula: HfClO₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certificazioni: Tracciabile NIST