1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
179932500
179930010
ACRO179932500EA
119
EUR
ACRO179932500
ACRO179930010
1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
1,4-Dithiane-2,5-diol
Formula:
C₄H₈O₂S₂ Punto di fusione: 130 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006659 CAS Number: 40018-26-6 EINECS: 254-751-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |