Tungsteno 1000 mg/L W in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da W) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
35770.AD
35770.AE
35770.AP
35770.ADEA
50.4
EUR
35770.AD
35770.AE
35770.AP
Tungsteno 1000 mg/L W in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da W) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di tungsteno
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certificazioni: Tracciabile NIST