Stampa…
Palladio soluzione standard, 1000 mg/L Pd in 5% acido nitrico (da Pd) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44631.AD 44631.AE 44631.AP
44631.ADEA 105 EUR
44631.AD 44631.AE 44631.AP
Palladio soluzione standard, 1000 mg/L Pd in 5% acido nitrico (da Pd) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di palladio
Molecular Formula: Pd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011167
Certificazioni: Tracciabile NIST