Stampa…
Niobio 1000 mg/L Nb in 2% hydrofluoric acid (da NbCl₅) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88083.AE 88083.AP
88083.AEEA 48 EUR
88083.AE 88083.AP
Niobio 1000 mg/L Nb in 2% hydrofluoric acid (da NbCl₅) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di niobio
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certificazioni: Tracciabile NIST