Stampa…
Niobio 1000 mg/L Nb in 2% hydrofluoric acid (da NbCl₅) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13831.AD 13831.AE 13831.AP
13831.ADEA 50 EUR
13831.AD 13831.AE 13831.AP
Niobio 1000 mg/L Nb in 2% hydrofluoric acid (da NbCl₅) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di niobio
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011126
Certificazioni: Tracciabile NIST