Stampa…
Niobio 10000 mg/L Nb in 2% hydrofluoric acid (da NbCl₅) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14396.AD 14396.AE 14396.AP
14396.ADEA 91.1 EUR
14396.AD 14396.AE 14396.AP
Niobio 10000 mg/L Nb in 2% hydrofluoric acid (da NbCl₅) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di niobio
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certificazioni: Tracciabile NIST