Molibdeno soluzione standard, 1000 mg/L Mo in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da Mo) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificazioni: Tracciabile NIST