Stampa…
Molibdeno soluzione standard, 1000 mg/L Mo in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da Mo) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35758.AE 35758.AP 35758.AD
35758.AEEA 78 EUR
35758.AE 35758.AP 35758.AD
Molibdeno soluzione standard, 1000 mg/L Mo in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da Mo) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di molibdeno
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificazioni: Tracciabile NIST
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
N. MDL MFCD00003465