Stampa…
Molibdeno soluzione standard, 10000 mg/L Mo in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da Mo) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35766.AE 35766.AP 35766.AD
35766.AEEA 127 EUR
35766.AE 35766.AP 35766.AD
Molibdeno soluzione standard, 10000 mg/L Mo in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da Mo) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di molibdeno
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificazioni: Tracciabile NIST