Stampa…
Germanio soluzione standard, 1000 mg/L Ge in acido nitrico 5% con acido fluoridrico (max. 1%) (da Ge) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88067.AE 88067.AP
88067.AEEA 38.7 EUR
88067.AE 88067.AP
Germanio soluzione standard, 1000 mg/L Ge in acido nitrico 5% con acido fluoridrico (max. 1%) (da Ge) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di germanio
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Certificazioni: Tracciabile NIST
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
N. MDL MFCD00085310