Germanio soluzione standard, 1000 mg/L Ge in acido nitrico 5% con acido fluoridrico (max. 1%) (da Ge) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Tracciabile NIST
Certificazioni: Tracciabile NIST