Germanio soluzione standard, 10000 mg/L Ge in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da Ge) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14410.AD
14410.AE
14410.AP
14410.ADEA
98.2
EUR
14410.AD
14410.AE
14410.AP
Germanio soluzione standard, 10000 mg/L Ge in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da Ge) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di germanio
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Certificazioni: Tracciabile NIST