Stampa…
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine
L06121.03 L06121.06
L06121.03EA 57 EUR
L06121.03 L06121.06
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine ≥98%
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Purity: 98% CAS No.: 17284-97-8 Molecular Formula: C4H5ClN4 Formula Weight: 144.56 Melting Point: 134-140° Beilstein Reference: 125591
Formula: C₄H₅ClN₄
Peso molecolare: 144,56 g/mol
Punto di fusione: 134…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051740
CAS Number: 17284-97-8