Stampa…
Methylcyclopentadiene dimer tech. 90% stabilizzato, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo 200 ppm
A17596.AP A17596.AU
A17596.APEA 42.6 EUR
A17596.AP A17596.AU
Methylcyclopentadiene dimer tech. 90% stabilizzato, grado tecnico
Methylcyclopentadiene dimer
Purity: 90% CAS No.: 26472-00-4 Molecular Formula: C12H16 Formula Weight: 160.26 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.4980 Melting Point: ≈-50° Boiling Point: 198-201° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00082297
Formula: C₁₂H₁₆
Peso molecolare: 160,26 g/mol
Punto di ebollizione: 198…201 °C
Punto di fusione: <–50 °C
Densità: 0,940
Flash Pt: 26 °C (79 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082297
CAS Number: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III